Learn More
3-méthyl-1-butanol, réactif ACS, ≥ 98,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Réactif ACS, ≥ 98,5%
99.33€ - 154.09€
Identifiants chimiques
CAS | 123-51-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
Numéro MDL | MFCD00002934 |
Clé InChI | PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol |
CID PubChem | 31260 |
ChEBI | CHEBI:15837 |
Nom IUPAC | 3-méthylbutan-1-ol |
SMILES | CC(C)CCO |
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
123-51-3 | |
88.15 | |
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N | |
31260 | |
3-méthylbutan-1-ol |
C5H12O | |
MFCD00002934 | |
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol | |
CHEBI:15837 | |
CC(C)CCO |
Spécification
3-Methyl-1-Butanol | |
-117°C | |
130°C | |
43°C (109.4°F) | |
C5H12O | |
MFCD00002934 | |
1718835 | |
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylbutan-1-ol | |
31260 | |
CHEBI:15837 | |
2mmHg (20°C) | |
Réactif ACS |
123-51-3 | |
0.809g/mL at 25°C | |
1.2 to 9% (100°F) | |
644°F | |
(CH3)2CHCH2CH2OH | |
UN1105 | |
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol | |
CC(C)CCO | |
88.15 | |
3 (vs air) | |
88.15g/mol | |
≥98.5% |
Sécurité et traitement
P210-P261-P280-P304 + P340 + P312-P337 + P313-P403 + P235
H226-H315-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 3 - Pentanols
missing translation for 'einecsNumber' : 204-633-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EL5425000