Learn More
3-méthyl-1-butanol, réactif ACS, ≥ 98,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15683620
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Réactif ACS, ≥ 98,5%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-51-3
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00002934
Clé InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
CID PubChem 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nom IUPAC 3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-Butanol
Point de fusion -117°C
Densité 0.809g/mL at 25°C
Point d’ébullition 130°C
Limite d’explosion 1.2 to 9% (100°F)
Point d’éclair 43°C (109.4°F)
Température d’allumage 644°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH2OH
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1105
Beilstein 1718835
Densité de vapeur 3 (vs air)
Poids de la formule 88.15g/mol
Tension de vapeur 2mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Réactif ACS