Learn More
Bromure de 3-méthoxyphénylmagnésium, solution 1 M dans THF/toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
76.70€ - 332.00€
Identifiants chimiques
CAS | 36282-40-3, 109-99-9, 108-88-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7BrMgO |
Poids moléculaire (g/mol) | 211.34 |
Numéro MDL | MFCD00672002 |
Clé InChI | AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 3-methoxyphenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxyphenylmagnesium bromide solution, 3-methoxyphenylmagnesiumbromide, 3-methoxyphenylmagnesiumbromid, bromo 3-methoxyphenyl magnesium, 3-methoxy phenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl-magnesium bromide, m-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxylphenyl magnesium bromide, grignard reagent |
CID PubChem | 4605969 |
SMILES | COC1=CC=CC([Mg]Br)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10172994
|
Thermo Scientific Acros
426751000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
76.70€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10182994
|
Thermo Scientific Acros
426758000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
332.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
36282-40-3, 109-99-9, 108-88-3 | |
211.34 | |
AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M | |
4605969 |
C7H7BrMgO | |
MFCD00672002 | |
3-methoxyphenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxyphenylmagnesium bromide solution, 3-methoxyphenylmagnesiumbromide, 3-methoxyphenylmagnesiumbromid, bromo 3-methoxyphenyl magnesium, 3-methoxy phenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl-magnesium bromide, m-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxylphenyl magnesium bromide, grignard reagent | |
COC1=CC=CC([Mg]Br)=C1 |
Spécification
3-Methoxyphenylmagnesium bromide | |
36282-40-3, 109-99-9, 108-88-3 | |
23.25, 80.98 | |
1.0000g/mL | |
C7H7BrMgO | |
MFCD00672002 | |
1 | |
AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M | |
bromo(3-methoxyphenyl)magnesium | |
4605969 | |
Solution |
1M solution in THF/toluene | |
19.02, 76.75 | |
Jaune à marron | |
−21°C | |
CH3OC6H4MgBr | |
2924 | |
3-methoxyphenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxyphenylmagnesium bromide solution, 3-methoxyphenylmagnesiumbromide, 3-methoxyphenylmagnesiumbromid, bromo 3-methoxyphenyl magnesium, 3-methoxy phenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl-magnesium bromide, m-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxylphenyl magnesium bromide, grignard reagent | |
COC1=CC=CC([Mg]Br)=C1 | |
211.34 | |
211.34 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Susceptible de nuire au fœtus.
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Peut
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
- 3-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF/toluene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.