Learn More
Bromure de 3-méthoxyphénylmagnésium, solution 1 M dans THF/toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10172994
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36282-40-3, 109-99-9, 108-88-3
Formule moléculaire C7H7BrMgO
Poids moléculaire (g/mol) 211.34
Numéro MDL MFCD00672002
Clé InChI AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-methoxyphenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxyphenylmagnesium bromide solution, 3-methoxyphenylmagnesiumbromide, 3-methoxyphenylmagnesiumbromid, bromo 3-methoxyphenyl magnesium, 3-methoxy phenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl-magnesium bromide, m-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxylphenyl magnesium bromide, grignard reagent
CID PubChem 4605969
SMILES COC1=CC=CC([Mg]Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenylmagnesium bromide
Note relative au nom 1M solution in THF/toluene
% min. CAS 19.02, 76.75
% max. CAS 23.25, 80.98
Couleur Jaune à marron
Densité 1.0000g/mL
Point d’éclair −21°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3OC6H4MgBr
Quantité 100 mL
Numéro UN 2924
Gravité spécifique 1
Nom IUPAC bromo(3-methoxyphenyl)magnesium
Poids de la formule 211.34
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF/toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.