Learn More
Acide 3-(méthoxycarbamoyl)benzèneboronique, 97 %
65.60€ - 208.00€
Identifiants chimiques
CAS | 850567-26-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10BNO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.98 |
Numéro MDL | MFCD04115698 |
Clé InChI | NDJZQOMZZXSXEM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methoxycarbamoyl phenyl boronic acid, 3-methoxycarbamoyl phenylboronic acid, acmc-209q0e, 3-borono-n-methoxybenzamide, boronic acid,b-3-methoxyamino carbonyl phenyl, 3-o-methylhydroxylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-o-methylhydroxylaminocarbonyl phenyl boronic acid |
CID PubChem | 44118753 |
Nom IUPAC | Acide [3-(méthoxycarbamoyl)phényl]boronique |
SMILES | CONC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsL’acide phénylboronique a conditionné l’hydroxyalkylation ortho-spécifique de phénols par des aldéhydes. La capacité des acides boroniques à lier de façon réversible les groupes fonctionnels de diols a été utilisée pour la détection fluorescente des saccharides. Il peut être un catalyseur efficace pour l’amidation et l’estérification des acides carboxyliques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Identifiants chimiques
850567-26-9 | |
194.98 | |
NDJZQOMZZXSXEM-UHFFFAOYSA-N | |
44118753 | |
CONC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O |
C8H10BNO4 | |
MFCD04115698 | |
3-methoxycarbamoyl phenyl boronic acid, 3-methoxycarbamoyl phenylboronic acid, acmc-209q0e, 3-borono-n-methoxybenzamide, boronic acid,b-3-methoxyamino carbonyl phenyl, 3-o-methylhydroxylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-o-methylhydroxylaminocarbonyl phenyl boronic acid | |
Acide [3-(méthoxycarbamoyl)phényl]boronique |
Spécification
3-(Methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid | |
C8H10BNO4 | |
3-methoxycarbamoyl phenyl boronic acid, 3-methoxycarbamoyl phenylboronic acid, acmc-209q0e, 3-borono-n-methoxybenzamide, boronic acid,b-3-methoxyamino carbonyl phenyl, 3-o-methylhydroxylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-o-methylhydroxylaminocarbonyl phenyl boronic acid | |
NDJZQOMZZXSXEM-UHFFFAOYSA-N | |
Acide [3-(méthoxycarbamoyl)phényl]boronique | |
44118753 | |
97% |
850567-26-9 | |
MFCD04115698 | |
Slightly soluble in water. | |
CONC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O | |
194.98 | |
194.98 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante