Learn More
Acide 3-(méthoxycarbamoyl)benzèneboronique, 97 %
Code produit. 15429937
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’acide phénylboronique a conditionné l’hydroxyalkylation ortho-spécifique de phénols par des aldéhydes. La capacité des acides boroniques à lier de façon réversible les groupes fonctionnels de diols a été utilisée pour la détection fluorescente des saccharides. Il peut être un catalyseur efficace pour l’amidation et l’estérification des acides carboxyliques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850567-26-9
Formule moléculaire C8H10BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 194.98
Numéro MDL MFCD04115698
Clé InChI NDJZQOMZZXSXEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxycarbamoyl phenyl boronic acid, 3-methoxycarbamoyl phenylboronic acid, acmc-209q0e, 3-borono-n-methoxybenzamide, boronic acid,b-3-methoxyamino carbonyl phenyl, 3-o-methylhydroxylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-o-methylhydroxylaminocarbonyl phenyl boronic acid
CID PubChem 44118753
Nom IUPAC Acide [3-(méthoxycarbamoyl)phényl]boronique
SMILES CONC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 194.98
Pourcentage de pureté 97%