Learn More
Chlorure de 3-méthoxybenzoyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
42.30€ - 572.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1711-05-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.592 |
Numéro MDL | MFCD00000673 |
Clé InChI | RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid |
CID PubChem | 74374 |
Nom IUPAC | Chlorure de 3-méthoxybenzoyl |
SMILES | COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11475597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23571.09 |
10 g |
42.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11485597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23571.18 |
50 g |
167.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23571.30 |
250 g |
572.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Methoxybenzoyl chloride is used in the synthesis of 2-arylbenzofuran-based molecules that act against Alzheimer’s disease, combating symptoms. In addition, it aids in the optimization of dihydropyrrolopyrimidine inhibitors against PI3K (phosphoinositide 3-kinase) resulting in tumor growth inhibition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéSoluble dans le chloroforme. Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart de l’humidité, des bases fortes et des agents oxydants. Protéger de l’humidité et de l’eau.
Identifiants chimiques
1711-05-3 | |
170.592 | |
RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N | |
74374 | |
COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl |
C8H7ClO2 | |
MFCD00000673 | |
m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid | |
Chlorure de 3-méthoxybenzoyl |
Spécification
3-Methoxybenzoyl chloride | |
1.214 | |
92°C (197°F) | |
1.5586 | |
UN1729 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in chloroform. Reacts with water. | |
COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl | |
170.592 | |
170.6 |
1711-05-3 | |
123°C to 125°C (15 mmHg) | |
C8H7ClO2 | |
MFCD00000673 | |
386659 | |
m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid | |
RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3-méthoxybenzoyl | |
74374 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE ANISOYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 216-975-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only