Learn More
Chlorure de 3-méthoxybenzoyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485597
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
3-Methoxybenzoyl chloride is used in the synthesis of 2-arylbenzofuran-based molecules that act against Alzheimer’s disease, combating symptoms. In addition, it aids in the optimization of dihydropyrrolopyrimidine inhibitors against PI3K (phosphoinositide 3-kinase) resulting in tumor growth inhibition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart de l’humidité, des bases fortes et des agents oxydants. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1711-05-3
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.592
Numéro MDL MFCD00000673
Clé InChI RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid
CID PubChem 74374
Nom IUPAC Chlorure de 3-méthoxybenzoyl
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxybenzoyl chloride
Densité 1.214
Point d’ébullition 123°C to 125°C (15 mmHg)
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.5586
Quantité 50 g
Numéro UN UN1729
Beilstein 386659
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform. Reacts with water.
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 99%