Learn More
3’-méthoxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
20.70€ - 208.00€
Identifiants chimiques
CAS | 586-37-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.177 |
Numéro MDL | MFCD00008736 |
Clé InChI | BAYUSCHCCGXLAY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3'-methoxyacetophenone, 3-methoxyacetophenone, 3-acetylanisole, m-methoxyacetophenone, 1-3-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-3-methoxyphenyl, m-acetanisole, acetophenone, m-methoxy, 1-3-methoxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-methoxy |
CID PubChem | 11460 |
Nom IUPAC | 1-(3-méthoxyphényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11439160
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15604.14 |
25 g |
20.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449160
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15604.22 |
100 g |
54.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11459160
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15604.36 |
500 g |
208.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is applied in the asymmetric transfer hydrogenation of ketones catalyzed by ruthenium(II) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est appliqué dans l’hydrogénation par transfert asymétrique des cétones catalysées par des complexes de ruthénium(II).
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
586-37-8 | |
150.177 | |
BAYUSCHCCGXLAY-UHFFFAOYSA-N | |
11460 | |
CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OC |
C9H10O2 | |
MFCD00008736 | |
3'-methoxyacetophenone, 3-methoxyacetophenone, 3-acetylanisole, m-methoxyacetophenone, 1-3-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-3-methoxyphenyl, m-acetanisole, acetophenone, m-methoxy, 1-3-methoxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-methoxy | |
1-(3-méthoxyphényl)éthanone |
Spécification
3'-Methoxyacetophenone | |
-7°C | |
239°C to 241°C | |
C9H10O2 | |
MFCD00008736 | |
Light sensitive | |
Fully miscible in water. Soluble in alcohol. | |
CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OC | |
150.177 | |
150.18 |
586-37-8 | |
1.094 | |
>110°C (230°F) | |
1.5425 | |
878552 | |
3'-methoxyacetophenone, 3-methoxyacetophenone, 3-acetylanisole, m-methoxyacetophenone, 1-3-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-3-methoxyphenyl, m-acetanisole, acetophenone, m-methoxy, 1-3-methoxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-methoxy | |
BAYUSCHCCGXLAY-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3-méthoxyphényl)éthanone | |
11460 | |
97% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H312-H315-H319-H332
missing translation for 'einecsNumber' : 209-573-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only