Learn More
3’-méthoxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439160
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
It is applied in the asymmetric transfer hydrogenation of ketones catalyzed by ruthenium(II) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué dans l’hydrogénation par transfert asymétrique des cétones catalysées par des complexes de ruthénium(II).
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-37-8
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00008736
Clé InChI BAYUSCHCCGXLAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-methoxyacetophenone, 3-methoxyacetophenone, 3-acetylanisole, m-methoxyacetophenone, 1-3-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-3-methoxyphenyl, m-acetanisole, acetophenone, m-methoxy, 1-3-methoxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-methoxy
CID PubChem 11460
Nom IUPAC 1-(3-méthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Methoxyacetophenone
Point de fusion -7°C
Densité 1.094
Point d’ébullition 239°C to 241°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5425
Quantité 25 g
Beilstein 878552
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 97%