Learn More
(3 -isocyanatopropyl)triéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
27.20€ - 44.90€
Identificadores de productos químicos
CAS | 24801-88-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H21NO4Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 247.366 |
Numéro MDL | MFCD00051459 |
Clé InChI | FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes |
CID PubChem | 90613 |
Nom IUPAC | triéthoxy(3-isocyanatopropyl)silane |
SMILES | CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11475333
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12890.06 |
5 g |
27.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11485333
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12890.14 |
25 g |
44.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
It finds its application as a component in hybrid organic/inorganic urethanes. It is also used in the synthesis of a polymer surface containing covalently attached triethoxysilane functionality: adhesion to glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme composant des uréthanes organiques/inorganiques hybrides. Il est également utilisé dans la synthèse de surface polymère contenant une fonction triéthoxysilane avec liaison covalente : adhérence au verre.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Ne pas conserver à proximité des alcools, des amines, des agents oxydants et de l’eau/humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Identificadores de productos químicos
24801-88-5 | |
247.366 | |
FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N | |
90613 | |
CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC |
C10H21NO4Si | |
MFCD00051459 | |
3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes | |
triéthoxy(3-isocyanatopropyl)silane |
Especificaciones
238°C | |
24801-88-5 | |
(CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2NCO | |
UN2927 | |
77°C (170°F) | |
Hydrolyzes in water. | |
CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC | |
247.366 | |
247.37 | |
Mild | |
Moisture sensitive |
(3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane | |
C10H21NO4Si | |
MFCD00051459 | |
4404652 | |
3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes | |
FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N | |
triéthoxy(3-isocyanatopropyl)silane | |
90613 | |
95% | |
1.421 | |
0.99 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H330-H334-H314-H318-H227-H302-H312
Fatal if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Combustible liquid.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312-H314-H330-H334
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES TOXIQUES, CORROSIFS, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 246-467-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VV6691000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only