Learn More
(3 -isocyanatopropyl)triéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11475333
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
It finds its application as a component in hybrid organic/inorganic urethanes. It is also used in the synthesis of a polymer surface containing covalently attached triethoxysilane functionality: adhesion to glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme composant des uréthanes organiques/inorganiques hybrides. Il est également utilisé dans la synthèse de surface polymère contenant une fonction triéthoxysilane avec liaison covalente : adhérence au verre.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Ne pas conserver à proximité des alcools, des amines, des agents oxydants et de l’eau/humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24801-88-5
Formule moléculaire C10H21NO4Si
Poids moléculaire (g/mol) 247.366
Numéro MDL MFCD00051459
Clé InChI FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes
CID PubChem 90613
Nom IUPAC triéthoxy(3-isocyanatopropyl)silane
SMILES CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 238°C
Nom chimique ou matériau (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane
Quantité 5 g
Formule linéaire (CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2NCO
Numéro UN UN2927
Beilstein 4404652
Point d’éclair 77°C (170°F)
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 247.37
Pourcentage de pureté 95%
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.421
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.99