Learn More
3-Iodo-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
116.00€ - 338.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4522-35-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H3IN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.98 |
Numéro MDL | MFCD12022324,MFCD01463487 |
Clé InChI | RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa |
CID PubChem | 1239830 |
Nom IUPAC | 5-iodo-1H-pyrazole |
SMILES | IC1=CC=NN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11956231
|
Thermo Scientific Acros
444810010 |
1 g |
116.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11966231
|
Thermo Scientific Acros
444810050 |
5 g |
338.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4522-35-4 | |
193.98 | |
RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N | |
1239830 | |
IC1=CC=NN1 |
C3H3IN2 | |
MFCD12022324,MFCD01463487 | |
3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa | |
5-iodo-1H-pyrazole |
Spécification
3-Iodo-1H-pyrazole | |
68.0°C to 73.0°C | |
Bouteille en verre | |
MFCD12022324,MFCD01463487 | |
RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N | |
5-iodo-1H-pyrazole | |
1239830 | |
97% |
4522-35-4 | |
96% min. (GC) | |
C3H3IN2 | |
3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa | |
IC1=CC=NN1 | |
193.98 | |
193.98 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 3-Iodo-1H-pyrazole
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only