Learn More
3-Iodo-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11956231
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4522-35-4
Formule moléculaire C3H3IN2
Poids moléculaire (g/mol) 193.98
Numéro MDL MFCD12022324,MFCD01463487
Clé InChI RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa
CID PubChem 1239830
Nom IUPAC 5-iodo-1H-pyrazole
SMILES IC1=CC=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-1H-pyrazole
Point de fusion 68.0°C to 73.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.98
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Iodo-1H-pyrazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.