Learn More
Acide 3-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.20€ - 142.00€
Identifiants chimiques
CAS | 99-06-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.12 |
Numéro MDL | MFCD00002506 |
Clé InChI | IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoova |
CID PubChem | 7420 |
ChEBI | CHEBI:30764 |
Nom IUPAC | Acide 3-hydroxybenzoïque |
SMILES | OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490194
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13628.22 |
100 g |
37.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400204
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13628.36 |
500 g |
142.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Hydroxybenzoic acid is used in perfumery. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 3-hydroxybenzoïque est utilisé en parfumerie. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
99-06-9 | |
138.12 | |
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N | |
7420 | |
Acide 3-hydroxybenzoïque |
C7H6O3 | |
MFCD00002506 | |
m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoova | |
CHEBI:30764 | |
OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1 |
Spécification
3-Hydroxybenzoic acid | |
201°C to 203°C | |
Odorless | |
MFCD00002506 | |
m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoova | |
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-hydroxybenzoïque | |
7420 | |
138.12 |
99-06-9 | |
220°C (428°F) | |
C7H6O3 | |
508160 | |
Slightly soluble in water. | |
OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1 | |
138.12 | |
CHEBI:30764 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 202-726-5
missing translation for 'rtecsNumber' : DH1924980
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only