Learn More
Acide 3-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400204
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
3-Hydroxybenzoic acid is used in perfumery. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-hydroxybenzoïque est utilisé en parfumerie. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-06-9
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00002506
Clé InChI IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoova
CID PubChem 7420
ChEBI CHEBI:30764
Nom IUPAC Acide 3-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzoic acid
Point de fusion 201°C to 203°C
Point d’éclair 220°C (428°F)
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 508160
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 99%