Learn More
3-Hydroxy-5-phényl-2-cyclohexène-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
29.70€ - 179.00€
Identifiants chimiques
CAS 35376-44-4
Formule moléculaire C12H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD00463813
Clé InChI ZFVDSCASCRHXCP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-hydroxy-5-phenyl-cyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone, 5-phenyl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-ene-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, 5-hydroxy-1,6-dihydro-1,1'-biphenyl-3 2h-one
CID PubChem 3258759
Nom IUPAC 3-hydroxy-5-phénylcyclohex-2-en-1-one
SMILES OC1=CC(=O)CC(C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15464937
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32241.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15474937
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32241.09
10 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
35376-44-4
188.23
ZFVDSCASCRHXCP-UHFFFAOYNA-N
3258759
OC1=CC(=O)CC(C1)C1=CC=CC=C1
C12H12O2
MFCD00463813
3-hydroxy-5-phenyl-cyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone, 5-phenyl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-ene-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, 5-hydroxy-1,6-dihydro-1,1'-biphenyl-3 2h-one
3-hydroxy-5-phénylcyclohex-2-en-1-one
Spécification
3-Hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one
186°C to 187°C
MFCD00463813
ZFVDSCASCRHXCP-UHFFFAOYNA-N
3-hydroxy-5-phénylcyclohex-2-en-1-one
3258759
97%
35376-44-4
C12H12O2
3-hydroxy-5-phenyl-cyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone, 5-phenyl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-ene-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, 5-hydroxy-1,6-dihydro-1,1'-biphenyl-3 2h-one
OC1=CC(=O)CC(C1)C1=CC=CC=C1
188.23
188.23
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante