Learn More
Acide 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoïque, 97 %
51.30€ - 499.00€
Identifiants chimiques
CAS | 53279-72-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H3I3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 515.81 |
Numéro MDL | MFCD00020305 |
Clé InChI | GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid |
CID PubChem | 96627 |
Nom IUPAC | 3Hydroxy--acide2,4,6-acide triiodobenzoïque |
SMILES | OC(=O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
53279-72-4 | |
515.81 | |
GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N | |
96627 | |
OC(=O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I |
C7H3I3O3 | |
MFCD00020305 | |
htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid | |
3Hydroxy--acide2,4,6-acide triiodobenzoïque |
Spécification
3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid | |
211°C to 215°C | |
MFCD00020305 | |
Light sensitive | |
GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N | |
3Hydroxy--acide2,4,6-acide triiodobenzoïque | |
96627 | |
97% |
53279-72-4 | |
C7H3I3O3 | |
2113494 | |
htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid | |
OC(=O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I | |
515.81 | |
515.81 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 258-457-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only