Learn More
Acide 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoïque, 97 %
Code produit. 11430967
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53279-72-4
Formule moléculaire C7H3I3O3
Poids moléculaire (g/mol) 515.81
Numéro MDL MFCD00020305
Clé InChI GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid
CID PubChem 96627
Nom IUPAC 3Hydroxy--acide2,4,6-acide triiodobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
Point de fusion 211°C to 215°C
Quantité 25 g
Beilstein 2113494
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 515.81
Pourcentage de pureté 97%