Learn More
Acide 3-formylsalicylique hydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
77.80€ - 839.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1266615-78-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.13 |
Numéro MDL | MFCD03804454 |
Clé InChI | YOEUNKPREOJHBW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-Formyl-2-hydroxybenzoic acid hydrate, 2-Hydroxyisophthalaldehyde acid hydrate |
Nom IUPAC | 3-formyl-2-hydroxybenzoic acid |
SMILES | OC(=O)C1=CC=CC(C=O)=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10646613
|
Thermo Scientific Acros
377070010 |
1 g | Flacon en verre |
77.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10484505
|
Thermo Scientific Acros
377070050 |
5 g | Flacon en verre |
221.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11915131
|
Thermo Scientific Acros
377070250 |
25 g | Flacon en verre |
839.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1266615-78-4 | |
166.13 | |
YOEUNKPREOJHBW-UHFFFAOYSA-N | |
3-formyl-2-hydroxybenzoic acid |
C8H6O4 | |
MFCD03804454 | |
3-Formyl-2-hydroxybenzoic acid hydrate, 2-Hydroxyisophthalaldehyde acid hydrate | |
OC(=O)C1=CC=CC(C=O)=C1O |
Spécification
3-Formylsalicylic acid hydrate | |
249°C to 252°C | |
C8H6O4 | |
3-Formyl-2-hydroxybenzoic acid hydrate, 2-Hydroxyisophthalaldehyde acid hydrate | |
OC(=O)C1=CC=CC(C=O)=C1O | |
166.13 | |
97% |
1266615-78-4 | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD03804454 | |
YOEUNKPREOJHBW-UHFFFAOYSA-N | |
3-formyl-2-hydroxybenzoic acid | |
166.13 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 3-Formylsalicylic acid hydrate