Learn More
Acide 3-formylsalicylique hydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11915131
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1266615-78-4
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.13
Numéro MDL MFCD03804454
Clé InChI YOEUNKPREOJHBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-Formyl-2-hydroxybenzoic acid hydrate, 2-Hydroxyisophthalaldehyde acid hydrate
Nom IUPAC 3-formyl-2-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(C=O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Formylsalicylic acid hydrate
Point de fusion 249°C to 252°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 166.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Formylsalicylic acid hydrate