Learn More
3-fluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.90€ - 405.00€
Identifiants chimiques
CAS | 372-20-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5FO |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.1 |
Numéro MDL | MFCD00002254 |
Clé InChI | SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol |
CID PubChem | 9743 |
Nom IUPAC | 3-fluorophénol |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)F)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10500931
|
Thermo Scientific Acros
119550100 |
10 mL | Flacon en verre |
37.90€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10234820
|
Thermo Scientific Acros
119550500 |
50 mL | Flacon en verre |
131.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10370544
|
Thermo Scientific Acros
119552000 |
200 mL | Flacon en verre |
405.00€
200mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
372-20-3 | |
112.1 | |
SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N | |
9743 | |
C1=CC(=CC(=C1)F)O |
C6H5FO | |
MFCD00002254 | |
m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol | |
3-fluorophénol |
Spécification
3-Fluorophenol | |
97.5 | |
10.0°C | |
1.2400g/mL | |
71°C | |
97.5% min. (GC) | |
FC6H4OH | |
MFCD00002254 | |
1.24 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CC(=CC(=C1)F)O | |
112.1 | |
112.1 | |
Liquide |
372-20-3 | |
100.0 | |
Marron-jaune à incolore | |
178.0°C | |
Authentique | |
C6H5FO | |
1.5125 to 1.5155 | |
06, I, 97 | |
m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol | |
SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N | |
3-fluorophénol | |
9743 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-748-6
Recommended Storage : Ce produit s’assombrit lors du stockage
RUO – Research Use Only