Learn More
3-fluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10370544
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
200 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-20-3
Formule moléculaire C6H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 112.1
Numéro MDL MFCD00002254
Clé InChI SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol
CID PubChem 9743
Nom IUPAC 3-fluorophénol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 10.0°C
Couleur Marron-jaune à incolore
Densité 1.2400g/mL
Point d’ébullition 178.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4OH
Indice de réfraction 1.5125 to 1.5155
Quantité 200 mL
Beilstein 06, I, 97
Gravité spécifique 1.24
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 112.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide