Learn More
3‘-fluoro-5’-(trifluorométhoxy)acétophénone, 97 %
37.67€ - 123.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1352999-53-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6F4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.139 |
Numéro MDL | MFCD18783230 |
Clé InChI | VOBVUHOUGRWDOZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3'-fluoro-5'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl ethanone |
CID PubChem | 66523561 |
Nom IUPAC | 1-[3-fluoro-5-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)F)OC(F)(F)F |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1352999-53-1 | |
222.139 | |
VOBVUHOUGRWDOZ-UHFFFAOYSA-N | |
66523561 | |
CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)F)OC(F)(F)F |
C9H6F4O2 | |
MFCD18783230 | |
3'-fluoro-5'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl ethanone | |
1-[3-fluoro-5-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone |
Spécification
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone | |
C9H6F4O2 | |
3'-fluoro-5'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl ethanone | |
CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)F)OC(F)(F)F | |
222.139 | |
222.14 |
1352999-53-1 | |
MFCD18783230 | |
VOBVUHOUGRWDOZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-[3-fluoro-5-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone | |
66523561 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante