Learn More
3‘-fluoro-5’-(trifluorométhoxy)acétophénone, 97 %
Code produit. 15418835
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1352999-53-1
Formule moléculaire C9H6F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.139
Numéro MDL MFCD18783230
Clé InChI VOBVUHOUGRWDOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-fluoro-5'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl ethanone
CID PubChem 66523561
Nom IUPAC 1-[3-fluoro-5-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)F)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Quantité 250 mg
Poids de la formule 222.14
Pourcentage de pureté 97%