Learn More
3-Fluoro-4-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific™
79.00€ - 298.00€
Identifiants chimiques
CAS | 452-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7FO |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.13 |
Numéro MDL | MFCD00143164 |
Clé InChI | GJOOCAXPERKNMN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-fluoro-p-cresol, 3-fluoro-4-methyl-phenol, 2-fluoro-4-hydroxytoluene, phenol, 3-fluoro-4-methyl, pubchem1499, 3-fluoro-4-methyl phenol, acmc-209k1q, 3-fluoranyl-4-methyl-phenol, ksc494a2d |
CID PubChem | 2774613 |
Nom IUPAC | 3-fluoro-4-méthylphénol |
SMILES | CC1=C(C=C(C=C1)O)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15484517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31864.03 |
1 g |
79.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15494517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31864.06 |
5 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
452-78-8 | |
126.13 | |
GJOOCAXPERKNMN-UHFFFAOYSA-N | |
2774613 | |
CC1=C(C=C(C=C1)O)F |
C7H7FO | |
MFCD00143164 | |
3-fluoro-p-cresol, 3-fluoro-4-methyl-phenol, 2-fluoro-4-hydroxytoluene, phenol, 3-fluoro-4-methyl, pubchem1499, 3-fluoro-4-methyl phenol, acmc-209k1q, 3-fluoranyl-4-methyl-phenol, ksc494a2d | |
3-fluoro-4-méthylphénol |
Spécification
3-Fluoro-4-methylphenol | |
Phenol-like | |
1.515 | |
UN3265 | |
GJOOCAXPERKNMN-UHFFFAOYSA-N | |
3-fluoro-4-méthylphénol | |
2774613 | |
97% |
452-78-8 | |
C7H7FO | |
MFCD00143164 | |
3-fluoro-p-cresol, 3-fluoro-4-methyl-phenol, 2-fluoro-4-hydroxytoluene, phenol, 3-fluoro-4-methyl, pubchem1499, 3-fluoro-4-methyl phenol, acmc-209k1q, 3-fluoranyl-4-methyl-phenol, ksc494a2d | |
CC1=C(C=C(C=C1)O)F | |
126.13 | |
126.13 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318-H302-H312-H227
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Combustible liquid.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante