Learn More
3-Fluoro-4-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15494517
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-78-8
Formule moléculaire C7H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
Numéro MDL MFCD00143164
Clé InChI GJOOCAXPERKNMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-p-cresol, 3-fluoro-4-methyl-phenol, 2-fluoro-4-hydroxytoluene, phenol, 3-fluoro-4-methyl, pubchem1499, 3-fluoro-4-methyl phenol, acmc-209k1q, 3-fluoranyl-4-methyl-phenol, ksc494a2d
CID PubChem 2774613
Nom IUPAC 3-fluoro-4-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-methylphenol
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.515
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 126.13
Pourcentage de pureté 97%