Learn More
3-Éthoxy-2-cyclohexène-1-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
42.30€ - 238.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5323-87-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.18 |
Numéro MDL | MFCD00001580 |
Clé InChI | JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone |
CID PubChem | 79216 |
Nom IUPAC | 3-éthoxycyclohex-2-en-1-one |
SMILES | CCOC1=CC(=O)CCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10509430
|
Thermo Scientific Acros
117880100 |
10 g | Flacon en verre |
42.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10614962
|
Thermo Scientific Acros
117880250 |
25 g | Flacon en verre |
80.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10167563
|
Thermo Scientific Acros
117881000 |
100 g | Flacon en verre |
238.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5323-87-5 | |
140.18 | |
JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N | |
79216 | |
CCOC1=CC(=O)CCC1 |
C8H12O2 | |
MFCD00001580 | |
3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone | |
3-éthoxycyclohex-2-en-1-one |
Spécification
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one | |
98.5 | |
Pêche à blanc | |
76°C to 78°C (1.0 mmHg) | |
Authentique | |
C8H12O2 | |
1.5030 to 1.505 | |
1.04 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
CCOC1=CC(=O)CCC1 | |
140.18 | |
140.18 | |
Poudre cristalline |
5323-87-5 | |
100.0 | |
1.0400g/mL | |
107°C | |
98.5% min. (GC) | |
C2H5OC6H7(=O) | |
MFCD00001580 | |
3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone | |
JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-éthoxycyclohex-2-en-1-one | |
79216 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 226-190-7
RUO – Research Use Only