Learn More
3-Éthoxy-2-cyclohexène-1-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Blanc à pêche |
Densité | 1.0400g/mL |
Point d’ébullition | 76°C to 78°C (1.0 mmHg) |
Point d’éclair | 107°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |