Learn More
3-Diméthylaminophénol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
26.53€ - 255.27€
Identifiants chimiques
CAS | 99-07-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.18 |
Numéro MDL | MFCD00002264 |
Clé InChI | MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-dimethylamino phenol, phenol, 3-dimethylamino, m-dimethylamino phenol, m-dimethylaminophenol, n,n-dimethyl-m-aminophenol, n,n-dimethyl-3-aminophenol, phenol, m-dimethylamino, 3-hydroxyphenyl dimethylamine, 3-hydroxy-n,n-dimethylaniline, 3-n,n-dimethylaminophenol |
CID PubChem | 7421 |
Nom IUPAC | 3-(Diméthylamino)phénol |
SMILES | CN(C)C1=CC=CC(O)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11476256
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23067.06 |
5 g |
26.53€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11486256
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23067.14 |
25 g |
75.98€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11496256
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23067.22 |
100 g |
255.27€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Dimethylaminophenol can be used as neostigmine bromide intermediate and dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3-diméthylaminophénol peut être utilisé comme intermédiaire au bromure de néostigmine et comme intermédiaire de colorant.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la lumière.
Chemical Identifiers
99-07-0 | |
137.18 | |
MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N | |
7421 | |
CN(C)C1=CC=CC(O)=C1 |
C8H11NO | |
MFCD00002264 | |
3-dimethylamino phenol, phenol, 3-dimethylamino, m-dimethylamino phenol, m-dimethylaminophenol, n,n-dimethyl-m-aminophenol, n,n-dimethyl-3-aminophenol, phenol, m-dimethylamino, 3-hydroxyphenyl dimethylamine, 3-hydroxy-n,n-dimethylaniline, 3-n,n-dimethylaminophenol | |
3-(Diméthylamino)phénol |
Specifications
3-Dimethylaminophenol | |
80°C to 84°C | |
148°C (298°F) | |
C8H11NO | |
774631 | |
3-dimethylamino phenol, phenol, 3-dimethylamino, m-dimethylamino phenol, m-dimethylaminophenol, n,n-dimethyl-m-aminophenol, n,n-dimethyl-3-aminophenol, phenol, m-dimethylamino, 3-hydroxyphenyl dimethylamine, 3-hydroxy-n,n-dimethylaniline, 3-n,n-dimethylaminophenol | |
MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N | |
3-(Diméthylamino)phénol | |
7421 | |
≥97% |
99-07-0 | |
267°C | |
Pungent | |
MFCD00002264 | |
Light sensitive | |
Slightly soluble in water. | |
CN(C)C1=CC=CC(O)=C1 | |
137.18 | |
137.18 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H302-H312-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-727-0
missing translation for 'rtecsNumber' : SL1050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 3-Dimethylaminophenol
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: 3-Dimethylaminophenol
RUO – Research Use Only