Learn More
3-Diméthylaminophénol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11486256
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3-Dimethylaminophenol can be used as neostigmine bromide intermediate and dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-diméthylaminophénol peut être utilisé comme intermédiaire au bromure de néostigmine et comme intermédiaire de colorant.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-07-0
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00002264
Clé InChI MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-dimethylamino phenol, phenol, 3-dimethylamino, m-dimethylamino phenol, m-dimethylaminophenol, n,n-dimethyl-m-aminophenol, n,n-dimethyl-3-aminophenol, phenol, m-dimethylamino, 3-hydroxyphenyl dimethylamine, 3-hydroxy-n,n-dimethylaniline, 3-n,n-dimethylaminophenol
CID PubChem 7421
Nom IUPAC 3-(dimethylamino)phenol
SMILES CN(C)C1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylaminophenol
Point de fusion 80°C to 84°C
Point d’ébullition 267°C
Point d’éclair 148°C (298°F)
Odeur Pungent
Quantité 25 g
Beilstein 774631
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté ≥97%