Learn More
Chlorhydrate de 3-diméthylamino-2-méthylpropyle, 98 %, Thermo Scientific™
14.37€ - 160.00€
Identifiants chimiques
CAS 4261-67-0
Formule moléculaire C6H15Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 172.093
Numéro MDL MFCD00012514
Clé InChI SOMIBONUMGNAEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethyl ammonium chloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethylamine hydrochloride, acmc-20an51, 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hcl, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropylamine hydrochloride, 2-methyl-3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-dimethylamino-2-methylpropylchloride hydrochloride, 1-dimethylamino-2-methyl-3-chloropropane hydrochloride
CID PubChem 3083841
Nom IUPAC 3-chloro-N,N,2-triméthylpropan-1-amine ; chlorhydrate
SMILES CC(CN(C)C)CCl.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11342366
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06091.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11352366
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06091.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11362366
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06091.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
4261-67-0
172.093
SOMIBONUMGNAEP-UHFFFAOYSA-N
3083841
CC(CN(C)C)CCl.Cl
C6H15Cl2N
MFCD00012514
3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethyl ammonium chloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethylamine hydrochloride, acmc-20an51, 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hcl, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropylamine hydrochloride, 2-methyl-3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-dimethylamino-2-methylpropylchloride hydrochloride, 1-dimethylamino-2-methyl-3-chloropropane hydrochloride
3-chloro-N,N,2-triméthylpropan-1-amine ; chlorhydrate
Spécification
3-Dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride
167°C to 170°C
MFCD00012514
Hygroscopic
SOMIBONUMGNAEP-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-N,N,2-triméthylpropan-1-amine ; chlorhydrate
3083841
98%
4261-67-0
C6H15Cl2N
4444785
3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethyl ammonium chloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethylamine hydrochloride, acmc-20an51, 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hcl, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropylamine hydrochloride, 2-methyl-3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-dimethylamino-2-methylpropylchloride hydrochloride, 1-dimethylamino-2-methyl-3-chloropropane hydrochloride
CC(CN(C)C)CCl.Cl
172.093
172.1
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 224-237-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante