Learn More
Chlorhydrate de 3-diméthylamino-2-méthylpropyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11352366
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4261-67-0
Formule moléculaire C6H15Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 172.093
Numéro MDL MFCD00012514
Clé InChI SOMIBONUMGNAEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethyl ammonium chloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethylamine hydrochloride, acmc-20an51, 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hcl, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropylamine hydrochloride, 2-methyl-3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-dimethylamino-2-methylpropylchloride hydrochloride, 1-dimethylamino-2-methyl-3-chloropropane hydrochloride
CID PubChem 3083841
Nom IUPAC 3-chloro-N,N,2-triméthylpropan-1-amine ; chlorhydrate
SMILES CC(CN(C)C)CCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride
Point de fusion 167°C to 170°C
Quantité 100 g
Beilstein 4444785
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 172.1
Pourcentage de pureté 98%