Learn More
Ester de pinacol d’acide 3-cyano-1-propylboronique, 97 %, ACROS Organics™
59.87€ - 192.00€
Identifiants chimiques
CAS | 238088-16-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H18BNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.07 |
Numéro MDL | MFCD09953480 |
Clé InChI | LVMSRWXPZLRTIC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 1,3,2-dioxaborolane-2-butanenitrile, 4,4,5,5-tetramethyl, 3-cyanoprop-1-ylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butyronitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl butanenitrile |
CID PubChem | 11183176 |
Nom IUPAC | 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile |
SMILES | CC1(C)OB(CCCC#N)OC1(C)C |
Description
Identifiants chimiques
238088-16-9 | |
195.07 | |
LVMSRWXPZLRTIC-UHFFFAOYSA-N | |
11183176 | |
CC1(C)OB(CCCC#N)OC1(C)C |
C10H18BNO2 | |
MFCD09953480 | |
3-cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 1,3,2-dioxaborolane-2-butanenitrile, 4,4,5,5-tetramethyl, 3-cyanoprop-1-ylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butyronitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl butanenitrile | |
4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile |
Spécification
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester | |
96.0 | |
Incolore | |
Authentic | |
Flacon en verre | |
MFCD09953480 | |
LVMSRWXPZLRTIC-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile | |
11183176 | |
97% |
238088-16-9 | |
100.0 | |
85.0°C (0.5 Torr) | |
96% min. (GC) | |
C10H18BNO2 | |
3-cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 1,3,2-dioxaborolane-2-butanenitrile, 4,4,5,5-tetramethyl, 3-cyanoprop-1-ylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butyronitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl butanenitrile | |
CC1(C)OB(CCCC#N)OC1(C)C | |
195.07 | |
195.07 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful in contact with skin.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
- 3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 97%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only