Learn More
Ester de pinacol d’acide 3-cyano-1-propylboronique, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 10207517
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 238088-16-9
Formule moléculaire C10H18BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.07
Numéro MDL MFCD09953480
Clé InChI LVMSRWXPZLRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 1,3,2-dioxaborolane-2-butanenitrile, 4,4,5,5-tetramethyl, 3-cyanoprop-1-ylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butyronitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl butanenitrile
CID PubChem 11183176
Nom IUPAC 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
SMILES CC1(C)OB(CCCC#N)OC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Point d’ébullition 85.0°C (0.5 Torr)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 195.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.