Learn More
Le 3-chlorothiophène, 98 %, peut contenir jusqu’à 2 % de DMF, Thermo Scientific Chemicals
59.90€ - 705.51€
Identifiants chimiques
CAS | 17249-80-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H3ClS |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.578 |
Numéro MDL | MFCD00043887 |
Clé InChI | QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h |
CID PubChem | 87017 |
Nom IUPAC | 3-chlorothiophène |
SMILES | C1=CSC=C1Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11455297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22669.06 |
5 g |
59.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11465297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22669.14 |
25 g |
222.11€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11475297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22669.22 |
100 g |
705.51€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
17249-80-8 | |
118.578 | |
QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N | |
87017 | |
C1=CSC=C1Cl |
C4H3ClS | |
MFCD00043887 | |
thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h | |
3-chlorothiophène |
Spécification
3-Chlorothiophene | |
1.276 | |
37°C (98°F) | |
Peut contenir jusqu’à 2 % de DMF | |
1.552 | |
UN1992 | |
thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h | |
C1=CSC=C1Cl | |
118.578 | |
118.59 |
17249-80-8 | |
137°C to 139°C | |
Unpleasant | |
C4H3ClS | |
MFCD00043887 | |
105255 | |
QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N | |
3-chlorothiophène | |
87017 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H360-H318-H302-H312-H315-H335
Toxic if inhaled.
May damage fertility or the unborn child.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H315-H318-H335-H350-H360D-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only