Learn More
Le 3-chlorothiophène, 98 %, peut contenir jusqu’à 2 % de DMF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11475297
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17249-80-8
Formule moléculaire C4H3ClS
Poids moléculaire (g/mol) 118.578
Numéro MDL MFCD00043887
Clé InChI QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h
CID PubChem 87017
Nom IUPAC 3-chlorothiophène
SMILES C1=CSC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorothiophene
Densité 1.276
Point d’ébullition 137°C to 139°C
Point d’éclair 37°C (98°F)
Odeur Unpleasant
Notes de pourcentage du dosage Peut contenir jusqu’à 2 % de DMF
Indice de réfraction 1.552
Quantité 100 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 105255
Poids de la formule 118.59
Pourcentage de pureté 98%