Learn More
(3-chloropropyl)triméthoxysilane, +97 %, conditionnés sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
29.25€ - 278.39€
Identifiants chimiques
CAS | 2530-87-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15ClO3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.718 |
Numéro MDL | MFCD00000997 |
Clé InChI | OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan |
CID PubChem | 62449 |
Nom IUPAC | 3-clloropropyl(triéthoxy)silane |
SMILES | CO[Si](CCCCl)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042413.AD |
50 mL |
29.25€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042413.AK |
250 mL |
87.03€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042413.K2 |
1 L |
278.39€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane is used as adhesives and sealant chemicals. It is also used in the preparation of 3-iodopropyltrimethoxysilane by reacting with sodium iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés sous Argon
Identifiants chimiques
2530-87-2 | |
198.718 | |
OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N | |
62449 | |
CO[Si](CCCCl)(OC)OC |
C6H15ClO3Si | |
MFCD00000997 | |
3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan | |
3-clloropropyl(triéthoxy)silane |
Spécification
195°C to 197°C | |
-50°C | |
Liquide | |
MFCD00000997 | |
78°C (172°F) | |
Miscible with organic solvents. | |
CO[Si](CCCCl)(OC)OC | |
198.718 | |
198.72 | |
Recognizable | |
1.42 | |
1.077 g/mL |
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane | |
2530-87-2 | |
C6H15ClO3Si | |
969627 | |
3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan | |
OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N | |
3-clloropropyl(triéthoxy)silane | |
62449 | |
≥97% | |
Flacons Chemseal™ | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 219-787-9
missing translation for 'rtecsNumber' : VV2680000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionnés sous Argon
Recommended Storage : Température ambiante