Learn More
(3-chloropropyl)triméthoxysilane, +97 %, conditionnés sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11334568
(3-chloropropyl)triméthoxysilane, +97 %, conditionnés sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334568
250 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Code produit. 11334568
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042413.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane is used as adhesives and sealant chemicals. It is also used in the preparation of 3-iodopropyltrimethoxysilane by reacting with sodium iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2530-87-2
Formule moléculaire C6H15ClO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 198.718
Numéro MDL MFCD00000997
Clé InChI OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
CID PubChem 62449
Nom IUPAC 3-clloropropyl(triéthoxy)silane
SMILES CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 195°C to 197°C
Nom chimique ou matériau (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Point de fusion -50°C
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Beilstein 969627
Point d’éclair 78°C (172°F)
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 198.72
Pourcentage de pureté ≥97%
Odeur Recognizable
Conditionnement Flacons Chemseal™
Indice de réfraction 1.42
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.077 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR13G009 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number042413.K2,042413.AD,042413.AK
Numéro de lotU02K022 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2024 Catalog Number042413.K2,042413.AD,042413.AK
Numéro de lotR02K010 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2024 Catalog Number042413.K2,042413.AD,042413.AK
Numéro de lotY30J016 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2024 Catalog Number042413.K2,042413.AD,042413.AK
Numéro de lotI28U002 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042413.K2,042413.AD,042413.AK
Nom du produit
(3-chloropropyl)triméthoxysilane, +97 %, conditionnés sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals >