Learn More
3-(Chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazole, qualité technique, Thermo Scientific™
28.55€ - 468.00€
Identifiants chimiques
CAS | 51791-12-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H3ClN2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.52 |
Numéro MDL | MFCD00052097 |
Clé InChI | YSNKGJCEHOJIDK-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 2735765 |
Nom IUPAC | 3-(chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazole |
SMILES | ClCC1=NOC=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10283322
|
Thermo Scientific Maybridge
SEW00285CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
28.55€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10029491
|
Thermo Scientific Maybridge
SEW00285DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
83.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10041974
|
Thermo Scientific Maybridge
SEW00285EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
468.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Chemical Identifiers
51791-12-9 | |
118.52 | |
YSNKGJCEHOJIDK-UHFFFAOYSA-N | |
3-(chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazole |
C3H3ClN2O | |
MFCD00052097 | |
2735765 | |
ClCC1=NOC=N1 |
Specifications
3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole | |
C3H3ClN2O | |
3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl, chloromethyl 1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl | |
ClCC1=NOC=N1 | |
118.52 | |
118.52 | |
Technique |
51791-12-9 | |
MFCD00052097 | |
YSNKGJCEHOJIDK-UHFFFAOYSA-N | |
3-(chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazole | |
2735765 | |
Tech. |
Safety and Handling
danger