Learn More
3-(Chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazole, qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit. 10041974
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 51791-12-9
Formule moléculaire C3H3ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 118.52
Numéro MDL MFCD00052097
Clé InChI YSNKGJCEHOJIDK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2735765
Nom IUPAC 3-(chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazole
SMILES ClCC1=NOC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme 3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl, chloromethyl 1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl
Poids de la formule 118.52
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique