Learn More
3-Chloro-N-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
24.80€ - 341.70€
Identifiants chimiques
CAS | 7006-52-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.60 |
Numéro MDL | MFCD00052014 |
Clé InChI | WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methyl-3-chloroaniline, 3-chloro-n-methylbenzenamine, benzenamine, 3-chloro-n-methyl, 3-chloro-phenyl-methyl-amine, n-methyl-m-chloroaniline, n1-methyl-3-chloroaniline, pubchem9202, acmc-209ocl, 3-chloro-1-methylaniline, 3-chloro-n-methyl aniline |
CID PubChem | 138900 |
Nom IUPAC | 3-chloro-N-méthylaniline |
SMILES | CNC1=CC=CC(Cl)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11479603
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12418.03 |
1 g | N/A | ||||||
11489603
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12418.06 |
5 g |
87.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11499603
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12418.14 |
25 g |
341.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7006-52-2 | |
141.60 | |
WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N | |
138900 | |
CNC1=CC=CC(Cl)=C1 |
C7H8ClN | |
MFCD00052014 | |
n-methyl-3-chloroaniline, 3-chloro-n-methylbenzenamine, benzenamine, 3-chloro-n-methyl, 3-chloro-phenyl-methyl-amine, n-methyl-m-chloroaniline, n1-methyl-3-chloroaniline, pubchem9202, acmc-209ocl, 3-chloro-1-methylaniline, 3-chloro-n-methyl aniline | |
3-chloro-N-méthylaniline |
Spécification
3-Chloro-N-methylaniline | |
1.163 | |
>110°C (230°F) | |
1.583 | |
UN2810 | |
n-methyl-3-chloroaniline, 3-chloro-n-methylbenzenamine, benzenamine, 3-chloro-n-methyl, 3-chloro-phenyl-methyl-amine, n-methyl-m-chloroaniline, n1-methyl-3-chloroaniline, pubchem9202, acmc-209ocl, 3-chloro-1-methylaniline, 3-chloro-n-methyl aniline | |
CNC1=CC=CC(Cl)=C1 | |
141.60 | |
141.6 |
7006-52-2 | |
243°C to 244°C | |
C7H8ClN | |
MFCD00052014 | |
2802319 | |
WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloro-N-méthylaniline | |
138900 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H373-H302-H312-H315-H319
Toxic if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche