Learn More
3-Chloro-N-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479603
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7006-52-2
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.60
Numéro MDL MFCD00052014
Clé InChI WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-chloroaniline, 3-chloro-n-methylbenzenamine, benzenamine, 3-chloro-n-methyl, 3-chloro-phenyl-methyl-amine, n-methyl-m-chloroaniline, n1-methyl-3-chloroaniline, pubchem9202, acmc-209ocl, 3-chloro-1-methylaniline, 3-chloro-n-methyl aniline
CID PubChem 138900
Nom IUPAC 3-chloro-N-méthylaniline
SMILES CNC1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-N-methylaniline
Densité 1.163
Point d’ébullition 243°C to 244°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.583
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2802319
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 97%