Learn More
Chlorure de 3-chloro-6-méthylbenzo[b]thiophène-2-carbonyle, Thermo Scientific™
71.60€ - 232.00€
Identifiants chimiques
CAS | 34576-87-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H6Cl2OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 245.117 |
Numéro MDL | MFCD02090809 |
Clé InChI | UHRYEWIAYLVOIT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-chloro-6-methylbenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-6-methyl, 3-chloro-6-methyl-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-6-methylbenzo b thiophene-2-carbonylchloride, 6-methyl-3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonylchloride, 3-chloro-6-methyl, 3-chloro-6-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid chloride |
CID PubChem | 12339862 |
Nom IUPAC | 3-chloro-6-méthyl-1-benzothiophène-2-chlorure de carbonyle |
SMILES | CC1=CC2=C(C=C1)C(=C(S2)C(=O)Cl)Cl |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
34576-87-9 | |
245.117 | |
UHRYEWIAYLVOIT-UHFFFAOYSA-N | |
12339862 | |
CC1=CC2=C(C=C1)C(=C(S2)C(=O)Cl)Cl |
C10H6Cl2OS | |
MFCD02090809 | |
3-chloro-6-methylbenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-6-methyl, 3-chloro-6-methyl-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-6-methylbenzo b thiophene-2-carbonylchloride, 6-methyl-3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonylchloride, 3-chloro-6-methyl, 3-chloro-6-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid chloride | |
3-chloro-6-méthyl-1-benzothiophène-2-chlorure de carbonyle |
Spécification
3-Chloro-6-methylbenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride | |
C10H6Cl2OS | |
UN3261 | |
3-chloro-6-methylbenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-6-methyl, 3-chloro-6-methyl-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-6-methylbenzo b thiophene-2-carbonylchloride, 6-methyl-3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonylchloride, 3-chloro-6-methyl, 3-chloro-6-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid chloride | |
CC1=CC2=C(C=C1)C(=C(S2)C(=O)Cl)Cl | |
245.117 | |
245.13 |
34576-87-9 | |
MFCD02090809 | |
Moisture sensitive | |
UHRYEWIAYLVOIT-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloro-6-méthyl-1-benzothiophène-2-chlorure de carbonyle | |
12339862 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote