Learn More
Chlorure de 3-chloro-6-méthylbenzo[b]thiophène-2-carbonyle, Thermo Scientific™
Code produit. 11395439
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34576-87-9
Formule moléculaire C10H6Cl2OS
Poids moléculaire (g/mol) 245.117
Numéro MDL MFCD02090809
Clé InChI UHRYEWIAYLVOIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-6-methylbenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-6-methyl, 3-chloro-6-methyl-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-6-methylbenzo b thiophene-2-carbonylchloride, 6-methyl-3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonylchloride, 3-chloro-6-methyl, 3-chloro-6-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid chloride
CID PubChem 12339862
Nom IUPAC 3-chloro-6-méthyl-1-benzothiophène-2-chlorure de carbonyle
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C(=C(S2)C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-6-methylbenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 245.13