Learn More
3-chloro-4-méthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
39.50€ - 136.24€
Identifiants chimiques
CAS 4903-09-7
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.6
Numéro MDL MFCD00016601
Clé InChI WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl maltol, 2-ethyl-3-hydroxy-4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, veltol plus, 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, ethylmaltol, 2-ethylpyromeconic acid, 4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy, 3-hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 2-ethyl pyromeconic acid
CID PubChem 21059
Nom IUPAC 3-chloro-4-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10853381
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
435310010
1 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10077979
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
435310050
5 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
4903-09-7
170.6
WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N
21059
COC1=CC=C(C=O)C=C1Cl
C8H7ClO2
MFCD00016601
ethyl maltol, 2-ethyl-3-hydroxy-4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, veltol plus, 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, ethylmaltol, 2-ethylpyromeconic acid, 4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy, 3-hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 2-ethyl pyromeconic acid
3-chloro-4-méthoxybenzaldéhyde
Spécification
3-chloro-4-methoxybenzaldehyde
96.0
54°C to 56°C
128°C (5.0 mmHg)
96% min. (GC)
MFCD00016601
WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-méthoxybenzaldéhyde
21059
97%
4903-09-7
100.0
Marron à blanc
Authentic
C8H7ClO2
ethyl maltol, 2-ethyl-3-hydroxy-4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, veltol plus, 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, ethylmaltol, 2-ethylpyromeconic acid, 4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy, 3-hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 2-ethyl pyromeconic acid
COC1=CC=C(C=O)C=C1Cl
170.6
170.6
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 225-532-2
Identifiant produit
  • 3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.