Learn More
3-chloro-4-méthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10853381
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4903-09-7
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.6
Numéro MDL MFCD00016601
Clé InChI WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl maltol, 2-ethyl-3-hydroxy-4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, veltol plus, 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, ethylmaltol, 2-ethylpyromeconic acid, 4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy, 3-hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 2-ethyl pyromeconic acid
CID PubChem 21059
Nom IUPAC 3-chloro-4-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-chloro-4-methoxybenzaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54°C to 56°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 128°C (5.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.