Learn More
3-chloro-4-(difluorométhyl)pyridine, 97 %
112.00€ - 308.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1374659-44-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4ClF2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.55 |
Numéro MDL | MFCD22124921 |
Clé InChI | UZRBGKNPGFNLDR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-chloro-4-difluoromethyl pyridine, pyridine, 3-chloro-4-difluoromethyl |
CID PubChem | 60623021 |
Nom IUPAC | 3-chloro-4-(difluoromethyl)pyridine |
SMILES | FC(F)C1=C(Cl)C=NC=C1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1374659-44-5 | |
163.55 | |
UZRBGKNPGFNLDR-UHFFFAOYSA-N | |
60623021 | |
FC(F)C1=C(Cl)C=NC=C1 |
C6H4ClF2N | |
MFCD22124921 | |
3-chloro-4-difluoromethyl pyridine, pyridine, 3-chloro-4-difluoromethyl | |
3-chloro-4-(difluoromethyl)pyridine |
Spécification
3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine | |
C6H4ClF2N | |
3-chloro-4-difluoromethyl pyridine, pyridine, 3-chloro-4-difluoromethyl | |
FC(F)C1=C(Cl)C=NC=C1 | |
163.55 | |
163.55 |
1374659-44-5 | |
MFCD22124921 | |
UZRBGKNPGFNLDR-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloro-4-(difluoromethyl)pyridine | |
60623021 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote