Learn More
3-chloro-4-(difluorométhyl)pyridine, 97 %
Code produit. 15417377
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1374659-44-5
Formule moléculaire C6H4ClF2N
Poids moléculaire (g/mol) 163.55
Numéro MDL MFCD22124921
Clé InChI UZRBGKNPGFNLDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-difluoromethyl pyridine, pyridine, 3-chloro-4-difluoromethyl
CID PubChem 60623021
Nom IUPAC 3-chloro-4-(difluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)C1=C(Cl)C=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.55
Pourcentage de pureté 97%