Learn More
3-Chloro-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.80€ - 229.00€
Identifiants chimiques
CAS | 627-30-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 94.538 |
Numéro MDL | MFCD00002943 |
Clé InChI | LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-chloro-1-propanol, 3-chloropropanol, 1-propanol, 3-chloro, 1-chloro-3-hydroxypropane, trimethylene chlorohydrin, 3-chloro-l-propanol, 3-chlorpropan-1-ol, 3-choro-1-propanol, 1-chloro-3-propanol, 3-chloropropanol-1 |
CID PubChem | 12313 |
Nom IUPAC | 3-chloropropan-1-ol |
SMILES | C(CO)CCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11399499
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16871.14 |
25 g |
28.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11492898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16871.22 |
100 g |
68.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11402908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16871.36 |
500 g |
229.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 300 g/l.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
627-30-5 | |
94.538 | |
LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N | |
12313 | |
C(CO)CCl |
C3H7ClO | |
MFCD00002943 | |
3-chloro-1-propanol, 3-chloropropanol, 1-propanol, 3-chloro, 1-chloro-3-hydroxypropane, trimethylene chlorohydrin, 3-chloro-l-propanol, 3-chlorpropan-1-ol, 3-choro-1-propanol, 1-chloro-3-propanol, 3-chloropropanol-1 | |
3-chloropropan-1-ol |
Spécification
3-Chloro-1-propanol | |
-20°C | |
3 to 4 | |
73°C (163°F) | |
C3H7ClO | |
MFCD00002943 | |
773655 | |
Soluble in water at 20°C 300g/L. | |
C(CO)CCl | |
94.538 | |
94.54 |
627-30-5 | |
1.131 | |
160°C to 162°C | |
Pleasant | |
1.445 | |
UN2849 | |
3-chloro-1-propanol, 3-chloropropanol, 1-propanol, 3-chloro, 1-chloro-3-hydroxypropane, trimethylene chlorohydrin, 3-chloro-l-propanol, 3-chlorpropan-1-ol, 3-choro-1-propanol, 1-chloro-3-propanol, 3-chloropropanol-1 | |
LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloropropan-1-ol | |
12313 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :3-CHLOROPROPANOL-1
missing translation for 'einecsNumber' : 210-992-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UA8930000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only